Learn More
Melford L-Cystéine HCl
Code produit 30018208
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30018208 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30018208 Fournisseur Melford Code fournisseur C81020100.0
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Le chlorhydrate de L-cystéine monohydraté est un composé dérivé de l'acide aminé cystéine et couramment utilisé comme précurseur dans la synthèse des protéines et des peptides.
Le chlorhydrate de L-cystéine monohydraté est un composé qui est un dérivé de l’acide aminé cystéine et qui est couramment utilisé comme prénom dans la synthèse des protéines et des peptides.
Le chlorhydrate de L-cystéine monohydraté est un composé dérivé de l'acide aminé cystéine et couramment utilisé comme précurseur dans la synthèse des protéines et des peptides.
Il est souvent utilisé dans les milieux de culture cellulaire pour favoriser la croissance et la viabilité des cellules. La L-cystéine est un composant essentiel à la synthèse du glutathion, un antioxydant important dans les cellules.
Il est utilisé dans les procédés biotechnologiques de production de protéines recombinantes. Il peut agir comme agent réducteur, facilitant le repliement correct et la stabilité des protéines.
Les chercheurs pourraient utiliser ce produit chimique dans diverses expériences et études de laboratoire, compte tenu de son rôle dans la synthèse des protéines et les processus cellulaires.
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Cysteine HCl
CAS 4-6-7048
Formule moléculaire C3H7NO2S-HCl-H2O
Quantité 100 g