Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chlorhydrate de L-cystéine, anhydre, 98 %
Code produit. 11342466
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 11342466
Marque: Thermo Scientific Chemicals L06328.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Le chlorhydrate de L-cystéine, nº CAS 7048-04-6, également connu sous le nom de chlorhydrate de L-cystéine monohydraté, est un sel soluble de l’acide aminé non essentiel, la L-cystéine.Il est couramment utilisé comme nucléophile dans plusieurs réactions chimiques.
L-Cysteine hydrochloride, anhydrous is widely used as additive in food production. It is used as an antioxidant to promote fermentation and keep the flavor. It is also used in cosmetics and animal feed.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorhydrate de L-cystéine anhydre est largement utilisé comme additif dans la production alimentaire. Il est utilisé comme antioxydant pour promouvoir la fermentation et conserver la saveur. Il est également utilisé dans les cosmétiques et les aliments pour animaux.
Solubilité
Soluble dans l’eau. (580 g/L à 20°C),
Remarques
Hygroscopique. Stockez dans un endroit à l’abri de l’air et de l’humidité. Incompatible avec l’air, l’eau, les métaux et les agents oxydants. Sensible à l’air et à la lumière.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 52-89-1
Formule moléculaire C3H8ClNO2S
Poids moléculaire (g/mol) 157.61
Numéro MDL MFCD00064553
Clé InChI IFQSXNOEEPCSLW-QYLAHFPANA-N
Synonyme l-cysteine hydrochloride, cystein chloride, r-cysteine hydrochloride, l-cysteine.hcl, cysteine monohydrochloride, l-+-cysteine hydrochloride, l-cysteine, hydrochloride, l-cysteine monohydrochloride, cysteine hcl, l-cysteine hydrochloride anhydrous
CID PubChem 60960
Nom IUPAC acide (2R)-2-amino-3-sulfanylpropanoïque ; chlorhydrate
SMILES Cl.N[C@@H](CS)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Cysteine hydrochloride
Point de fusion ∽180°C (decomposition)
Note relative au nom anhydrous
pH 0.8 to 1.2
Beilstein 3560277
Merck Index 14,2781
Informations sur la solubilité Soluble in water. (580g/L at 20°C),
Quantité 100 g
Odeur Irritating
Poids de la formule 157.62
Rotation optique +6.4° (c=5 in 5N HCl)
Sensibilité Air sensitive; Hygroscopic
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • L-Cysteine hydrochloride, anhydrous
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: L-Cysteine hydrochloride