Learn More
Chlorhydrate de L-cystéine monohydraté, 98,5 à 101,5 % (base sèche), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15895448 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
1kg
25g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15895448 100 g Flacon en plastique 100g
15885448 25 g Flacon en plastique 25g
15805458 1 kg Flacon en plastique 1kg
15815458 5 kg Flacon en plastique 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15895448 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur J14035.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7048-04-6 | C3H10ClNO3S | 175.63 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4-6-7048
Formule moléculaire C3H10ClNO3S
Poids moléculaire (g/mol) 175.63
Numéro MDL MFCD00065606
Clé InChI QIJRTFXNRTXDIP-JIZZDEOASA-N
Synonyme l-cysteine hydrochloride monohydrate, h-cys-oh.hcl.H2O, l-cysteine hydrochloride hydrate, l-cysteine monohydrate monochloride, r-2-amino-3-mercaptopropanoic acid hydrochloride hydrate, unii-zt934n0x4w, l-cysteine hydrate hydrochloride, cysteine hydrochloride monohydrate, l, h-cys-ohhclh2o, cysteine hcl
CID PubChem 23462
Nom IUPAC Acide (2 R)-2-amino-3-sulfanylpropanoïque ; hydrate ; chlorhydrate
SMILES C(C(C(=O)O)N)S.O.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Cysteine Hydrochloride Monohydrate
Point de fusion ∼175°C (decomposition)
Notes de pourcentage du dosage Base sèche
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire HSCH2CH(NH2)COOH.HCl.H2O
Beilstein 5158059
Quantité 100 g
Poids de la formule 175.63
Pourcentage de pureté 98.5 to 101.5%
Forme physique Poudre cristalline
compliance-icons
Identifiant produit
  • L-Cysteine hydrochloride monohydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: L-Cysteine hydrochloride monohydrate