Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chlorhydrate de L-cystéine monohydraté, 99 %
Code produit 11458563
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11458563 100 g 100g
11448563 25 g 25g
11468563 500 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11458563 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A10389.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    83.44€
    69.65€ / 100g
    Économisez 13.79€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7048-04-6 | C3H10ClNO3S | 175.63 g/mol
L-Cysteine hydrochloride monohydrate is used as a precursor in food, pharmaceutical and personal care products. It is actively involved in the production of flavors such as meat flavor obtained by reacting with sugars. It plays an important role as a key raw material for the manufacture of N-acetyl-L-cysteine, S-carboxymethyl-L-cysteine and L-cysteine base. It is involved in the treatment of liver disease as an antioxidant and antidote. Being an essential amino acid, it used as animal feed especially for sheep, which is responsible the growth of wool.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorhydrate de L-cystéine monohydraté est utilisé comme précurseur dans les produits alimentaires, pharmaceutiques et de soins personnels. Il participe activement à la production d’arômes tels que les arômes de viande obtenus par réaction avec des sucres. Il joue un rôle important en tant que matière première clé pour la fabrication de la N-acétyl-L-cystéine, de la S-carboxyméthyl-L-cystéine et de base de la L-cystéine. Il est impliqué dans le traitement des pathologies hépathiques en tant qu’antioxydant et antidote. En tant qu’acide aminé essentiel, il est utilisé comme aliment pour animaux, en particulier chez les ovins, qui en ont besoin pour la croissance de leur toison destinée à la production de laine.
Solubilité
Insoluble dans l’eau froide.
Remarques
Sensible à l’air et à la lumière. Hygroscopique. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts, les métaux et le chlorure d’hydrogène.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4-6-7048
Formule moléculaire C3H10ClNO3S
Poids moléculaire (g/mol) 175.63
Numéro MDL MFCD00065606
Clé InChI QIJRTFXNRTXDIP-JIZZDEOASA-N
Synonyme l-cysteine hydrochloride monohydrate, h-cys-oh.hcl.h2o, l-cysteine hydrochloride hydrate, l-cysteine monohydrate monochloride, r-2-amino-3-mercaptopropanoic acid hydrochloride hydrate, unii-zt934n0x4w, l-cysteine hydrate hydrochloride, cysteine hydrochloride monohydrate, l, h-cys-ohhclh2o, cysteine hcl
CID PubChem 23462
Nom IUPAC Acide (2R)-2-amino-3-sulfanylpropanoïque ; hydrate ; chlorhydrate
SMILES C(C(C(=O)O)N)S.O.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Cysteine hydrochloride monohydrate
Point de fusion ∽175°C (decomposition)
Plage de pourcentage du dosage 99%
Beilstein 5158059
Informations sur la solubilité Soluble in cold water.
Quantité 100 g
Poids de la formule 175.64 (157.62 Anhydrous)
Sensibilité Air Sensitive
compliance-icons
Identifiant produit
  • L-Cysteine hydrochloride monohydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: L-(+)-Cysteine hydrochloride monohydrate