Learn More
Chlorhydrate de L-cystéine, monohydraté, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical ProduitsSpécification
Spécification
| Point de fusion | 175°C |
| CAS | 4-6-7048 |
| pH | 1 to 2 |
| Couleur | Blanc |
| Formule moléculaire | C3H10ClNO3S |
| Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
| Numéro MDL | 65606 |
| Clé InChI | QIJRTFXNRTXDIP-JIZZDEOASA-N |
| Poids moléculaire (g/mol) | 175.63 |
| Quantité | 100 g |
| Afficher plus |