Spécification
| Nom chimique ou matériau | L-Cysteine Hydrochloride Monohydrate |
| Note relative au nom | Précurseur dans les secteurs de l’alimentation, de la pharmacie et des soins personnels |
| Quantité | 5 kg |
| Poids de la formule | 175.64 |
| Qualité | Culture cellulaire |
| Forme physique | Crystals |