Description
- Le chlorhydrate de L-cystéine monohydraté a été utilisé dans un protocole pour la séparation des neurones des ganglions de la racine dorsale (DRG).
- Il a également été utilisé dans une étude visant à examiner son effet inhibiteur dans la prévention du brunissement enzymatique des pommes.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | L-CYSTEINE HYDROCHLORIDE MONOHYDRATE |
| CAS | 4-6-7048 |
| Point de fusion | 175 °C (littérature) |
| Formule linéaire | C3H7NO2S·HCl· H2O |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | l-cysteine hydrochloride monohydrate, h-cys-oh.hcl.h2o, l-cysteine hydrochloride hydrate, l-cysteine monohydrate monochloride, r-2-amino-3-mercaptopropanoic acid hydrochloride hydrate, unii-zt934n0x4w, l-cysteine hydrate hydrochloride, cysteine hydrochloride monohydrate, l, h-cys-ohhclh2o, cysteine hcl |
| Informations sur la solubilité | Librement soluble dans l’eau (50mg/mL). |
| SMILES | C(C(C(=O)O)N)S.O.Cl |
| Nom IUPAC | acide (2R)-2-amino-3-sulfanylpropanoïque;hydrate;chlorhydrate |
| CID PubChem | 23462 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- L-Cysteine Hydrochloride Monohydrate
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: L-Cysteine Hydrochloride Monohydrate