Learn More
Chlorhydrate de L-cystéine, monohydraté, Multi-Compendial, U.S.P., J.T. Baker™
Tous les produits J.T.Baker ProduitsSpécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | L-Cysteine Hydrochloride |
| Note relative au nom | Monohydrate |
| Conditionnement | Flacon poly |
| Quantité | 1 kg |
| Poids de la formule | 175.64 |
| Gravité spécifique | 1L = 1.50kg |
| Qualité | Multiofficinal / USP |