Learn More
Chlorhydrate de L-cystéine monohydraté (cristaux blancs), Fisher BioReagents
Code produit 10061693
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10061693 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10061693 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP376100
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Cet acide aminé convient à une utilisation dans les systèmes de culture de tissus nécessitant des additifs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Cysteine Hydrochloride Monohydrate
Point de fusion 175 °C
Ammonium 0,02% max.
CAS 4-6-7048
Arsenic (As) 1 ppm max.
pH 1 à 2
Couleur Blanc
Chlorure 19,89 contre 20,29 %
Métaux lourds (sous forme de Pb) 10 ppm max.
Identification Test de réussite
Plage de pourcentage du dosage 98,5 % à 101 %
Perte à la dessiccation 8,5 à 12,0 %
Autres acides aminés Non détecté
Formule moléculaire C3H10ClNO3S
Conditionnement Flacon en verre
Résidus après l’allumage 0,1% max.
Rotation spécifique 5.5 à 7.0° (+ ou -)
État de la solution (%T) 98,0% min
Synonyme l-cysteine hydrochloride monohydrate, h-cys-oh.hcl.h2o, l-cysteine hydrochloride hydrate, l-cysteine monohydrate monochloride, r-2-amino-3-mercaptopropanoic acid hydrochloride hydrate, unii-zt934n0x4w, l-cysteine hydrate hydrochloride, cysteine hydrochloride monohydrate, l, h-cys-ohhclh2o, cysteine hcl
Vecteur alpha Chlorhydrate de cystéine
Clé InChI QIJRTFXNRTXDIP-JIZZDEOASA-N
SMILES C(C(C(=O)O)N)S.O.Cl
Nom IUPAC acide (2R)-2-amino-3-sulfanylpropanoïque;hydrate;chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 175.63
Quantité 100 g
CID PubChem 23462
Poids de la formule 175.64
Pourcentage de pureté 98,5 % à 101 %
Forme physique Solide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • L-(+)-Cysteine hydrochloride monohydrate