Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chlorhydrate d’ester méthylique de L-cystéine
Code produit 15486379
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
250 g
Conditionnement:
100g
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15486379 25 g 25g
15496379 100 g 100g
15406389 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15486379 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J64436.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 18598-63-5 | C4H10ClNO2S | 171.639 g/mol
L-Cysteine methyl ester hydrochloride is a biochemical shown to inhibit binding of ethynylestradiol metabolites to protein and nucleic acids. It used in the synthesis of peptides, Preparation of thiazolidine-4-carboxylates with carbonyl compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorhydrate d’ester méthylique de l-cystéine est un produit biochimique qui inhibe la liaison des métabolites de l’éthynylestradiol aux protéines et aux acides nucléiques. It used in the synthesis of peptides, Preparation of thiazolidine-4-carboxylates with carbonyl compounds. (Il est utilisé dans la synthèse de peptides, la préparation de thiazolidine-4-carboxylates avec des composés carbonylés.)
Solubilité
Soluble dans l’eau
Remarques
Protège de la chaleur. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18598-63-5
Formule moléculaire C4H10ClNO2S
Poids moléculaire (g/mol) 171.639
Numéro MDL MFCD00038998
Clé InChI WHOHXJZQBJXAKL-DFWYDOINSA-N
Synonyme l-cysteine methyl ester hydrochloride, methyl l-cysteinate hydrochloride, h-cys-ome.hcl, l-cystein methyl ester hydrochloride, acdrile, actiol, mecysteine hydrochloride, cysteine methyl ester hydrochloride, r-methyl 2-amino-3-mercaptopropanoate hydrochloride
CID PubChem 2733208
Nom IUPAC méthyle (2R)-2-amino-3-sulfanylpropanoate ; chlorhydrate
SMILES COC(=O)C(CS)N.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Cysteine methyl ester hydrochloride
Point de fusion 142°C (decomposition)
Couleur Blanc
Beilstein 3685824
Merck Index 14,5785
Informations sur la solubilité Soluble in water
Quantité 25 g
Poids de la formule 171.65
Forme physique Poudre cristalline
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.