Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chlorhydrate d’ester méthylique de L-cystéine, 98 %
Code produit 10561521 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10561521 25 g Flacon en verre -
10279833 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10561521 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 303240250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 18598-63-5 | C4H10ClNO2S | 171.639 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18598-63-5
Formule moléculaire C4H10ClNO2S
Poids moléculaire (g/mol) 171.639
Numéro MDL MFCD00038985
Clé InChI WHOHXJZQBJXAKL-DFWYDOINSA-N
Synonyme l-cysteine methyl ester hydrochloride, methyl l-cysteinate hydrochloride, h-cys-ome.hcl, l-cystein methyl ester hydrochloride, acdrile, actiol, mecysteine hydrochloride, cysteine methyl ester hydrochloride, r-methyl 2-amino-3-mercaptopropanoate hydrochloride
CID PubChem 2733208
Nom IUPAC méthyle (2R)-2-amino-3-sulfanylpropanoate ; chlorhydrate
SMILES COC(=O)C(CS)N.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Cysteine methyl ester hydrochloride
Note relative au nom 98%
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HSCH2CH(NH2)CO2CH3·HCl
Quantité 25 g
Merck Index 15, 5856
Rotation spécifique -1.5° to -3.2° (20°C, 589nm) (c=5, 1N HCl)
Poids de la formule 171.65
Pourcentage de pureté ≥97.5%
Forme physique Poudre cristalline