Learn More
L-Cysteine methyl ester hydrochloride, MedChemExpress
Code produit 16402309
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16402309 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16402309 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB1038
MedChemExpress L-Cysteine methyl ester hydrochloride is an antitussive, and an expectorant agent, used to relieve breathing difficulties caused by mucus.
L-Cysteine methyl ester hydrochloride is an antitussive, and an expectorant agent, used to relieve breathing difficulties caused by mucus.
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Cysteine methyl ester hydrochloride
CAS 18598-63-5
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C4H10ClNO2S
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (582.58 mM; Need ultrasonic)
SMILES N[C@@H](CS)C(OC)=O.[H]Cl
Poids moléculaire (g/mol) 171.65
Poids de la formule 171.65
Pourcentage de pureté 97.0%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation