Learn More
Melford L-cystine
Code produit 30018213
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
Conditionnement:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30018213 5 kg 5kg
30018212 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30018213 Fournisseur Melford Code fournisseur C810605000.0
Le produit est généralement expédié sous 24 heures. Réservé à la recherche ou à la fabrication ultérieure, ne pas utiliser à des fins alimentaires ou pharmaceutiques.
Le produit est généralement expédié dans un délai de 24 heures. Utilisation pour la recherche ou la fabrication ultérieure, et non pour l’utilisation d’aliments ou de médicaments.
Numéro CAS : 56-89-3
Formule moléculaire : C6H12N2O4S2
Masse moléculaire : 240,3
Pureté chimique : > 98,5%
Soluble dans : HCl 1M
Conserver à température ambiante
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Cystine
CAS 56-89-3
Formule moléculaire C6H12N2O4S2
Quantité 5 kg