Learn More
L-cystine, 98,5 à 101,5 % (base sèche), Affymetrix/USB™
Code produit 15835118 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Unit Size:
1kg
50g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement unitSize
15835118 50 g Flacon en plastique 50g
15805278 1 kg Flacon en plastique 1kg
15815278 5 kg Flacon en plastique 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15835118 Supplier Thermo Scientific Supplier No. J14050.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 56-89-3
Formule moléculaire C6H12N2O4S2
Poids moléculaire (g/mol) 240.292
Numéro MDL MFCD00064228
Clé InChI LEVWYRKDKASIDU-IMJSIDKUSA-N
Synonyme l-cystine, cystine, l-dicysteine, l-cystin, cystine acid, cysteine disulfide, oxidized l-cysteine, beta,beta'-dithiodialanine, h-cys-oh 2, l-cysteine disulfide
CID PubChem 67678
ChEBI CHEBI:16283
Nom IUPAC Acide (2R)-2-amino-3-[[(2R)-2-amino-2-carboxyéthyl]disulfanyl]propanoïque
SMILES C(C(C(=O)O)N)SSCC(C(=O)O)N
Specifications
Nom chimique ou matériau L-Cystine
Point de fusion >240°C (decomposition)
Conditionnement Flacon en plastique
Beilstein 1728094
Densité 1.68
Quantité 50 g
Poids de la formule 240.3
Pourcentage de pureté 98.5 to 101.5%
Gravité spécifique 1.68
Forme physique Poudre cristalline