Learn More
L-Cystine, 99 %, MP Biomedicals™
Code produit 11493410 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
1 kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11493410 25 g
11403420 100 g
11413420 500 g
11423420 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11493410 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210145425
Identifiants chimiques
CAS 56-89-3
Formule moléculaire C6H12N2O4S2
Poids moléculaire (g/mol) 240.292
Numéro MDL MFCD00064228
Clé InChI LEVWYRKDKASIDU-IMJSIDKUSA-N
Synonyme l-cystine, cystine, l-dicysteine, l-cystin, cystine acid, cysteine disulfide, oxidized l-cysteine, beta,beta'-dithiodialanine, h-cys-oh 2, l-cysteine disulfide
CID PubChem 67678
ChEBI CHEBI:16283
Nom IUPAC Acide (2R)-2-amino-3-[[(2R)-2-amino-2-carboxyéthyl]disulfanyl]propanoïque
SMILES C(C(C(=O)O)N)SSCC(C(=O)O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Cystine
Note relative au nom Metal binding, protein structure, antioxidant
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage 99%
Quantité 25 g
Poids de la formule 240.3
Qualité Culture cellulaire
Forme physique Crystals