Learn More
L-cystine, réactif de culture cellulaire, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15424209
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
100g
10g
1kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15424209 10 g 10g
15434209 100 g 100g
15444209 500 g 500g
15454209 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15424209 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J61651.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 56-89-3 | C6H12N2O4S2 | 240.292 g/mol
L-cysteine acts as a major source of sulfur in cell culture. Cysteine has been used in pulse-chase experiments to study protein expression from an inducible promoter. L-Cysteine is used to supplement cell culture media.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La L-cystéine agit en tant que source majeure de soufre dans la culture cellulaire. La cystéine a été utilisée dans des expériences de pulse-chase pour étudier l’expression des protéines à partir d’un promoteur inductible. La L-cystéine est utilisée pour compléter les milieux de culture cellulaire.
Solubilité
Elle est soluble dans l’eau et le HCL.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart de la chaleur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56-89-3
Formule moléculaire C6H12N2O4S2
Poids moléculaire (g/mol) 240.292
Numéro MDL MFCD00064228
Clé InChI LEVWYRKDKASIDU-IMJSIDKUSA-N
Synonyme l-cystine, cystine, l-dicysteine, l-cystin, cystine acid, cysteine disulfide, oxidized l-cysteine, beta,beta'-dithiodialanine, h-cys-oh 2, l-cysteine disulfide
CID PubChem 67678
ChEBI CHEBI:16283
Nom IUPAC Acide (2R)-2-amino-3-[[(2R)-2-amino-2-carboxyéthyl]disulfanyl]propanoïque
SMILES C(C(C(=O)O)N)SSCC(C(=O)O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Cystine
Point de fusion >240°C (decomposition)
Couleur Blanc
Beilstein 1728094
Merck Index 14,2782
Informations sur la solubilité It is soluble in water and HCL.
Densité 1.68
Quantité 10 g
Poids de la formule 240.3
Rotation optique −219° (c=1 in 1N HCl)
Qualité Réactifs de culture cellulaire
Forme physique Poudre