Learn More
L-cystine, certifiée AR pour analyse, Fisher Chemical
Code produit 10010070 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10010070 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10010070 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur C/9160/46
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
Point de fusion 260°C
CAS 56-89-3
Couleur Blanc
Formule moléculaire C6H12N2O4S2
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Numéro MDL 64228
Clé InChI LEVWYRKDKASIDU-IMJSIDKUSA-N
SMILES N[C@@H](CSSC[C@H](N)C(O)=O)C(O)=O
Nom IUPAC (2R)-2-amino-3-{[(2R)-2-amino-2-carboxyethyl]disulfanyl}propanoic acid
Poids moléculaire (g/mol) 240.29
Quantité 25 g
Poids de la formule 240.29g/mol
Forme physique Poudre