Spécification
| Nom chimique ou matériau | L-Cystine dihydrochloride |
| CAS | 30925-07-6 |
| Formule moléculaire | C6H14Cl2N2O4S2 |
| Synonyme | l-cystine dihydrochloride, l---cystine dihydrochloride, cystine, dihydrochloride, h-cys-oh 2.2hcl, c6h12n2o4s2.2hcl, h-cys-oh 2 . 2hcl, l-cystine dihydrochloride tlc, l-cystine dihydrochloride, cell culture reagent, 2r-2-amino-3-2r-2-amino-2-carboxyethyl disulfanyl propanoic acid dihydrochloride, l-cystine dihydrochloride, from non-animal source, bioreagent, suitable for cell culture dry basis |
| Clé InChI | HHGZUQPEIHGQST-RGVONZFCSA-N |
| SMILES | C(C(C(=O)O)N)SSCC(C(=O)O)N.Cl.Cl |
| Nom IUPAC | (2R)-2-amino-3-[[(2R)-2-amino-2-carboxyéthyl]disulfanyl]acide propanoïque ; dihydrochloride |
| Poids moléculaire (g/mol) | 313.208 |
| Quantité | 5 g |
| CID PubChem | 21121987 |