Learn More
Melford L-Cystine Dichlorhydrate
Description
Le produit est généralement expédié dans un délai de 24 heures. Utilisation pour la recherche ou la fabrication ultérieure, et non pour l’utilisation d’aliments ou de médicaments.
- Numéro CAS : 30925-07-6
- Formulemoléculaire:C₆H₁₂N₂O₄S₂·2HCl
- Masse moléculaire : 313,2
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | L-Cystine, Dihydrochloride |
| CAS | 30925-07-6 |
| Formule moléculaire | C6H12N2O4S2 - 2 HCl |
| Quantité | 5 kg |