Learn More
Dichlorhydrate de L-cystine, réactif de culture cellulaire, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15480317
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15480317 250 g 250g
15425909 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15480317 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J63717.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 30925-07-6 | C6H14Cl2N2O4S2 | 313.208 g/mol
Non-animal sourced L-cystine is used as a cell culture media component for the commercial biomanufacture of therapeutic recombinant proteins and monoclonal antibodies. L-cystine is used as a cell culture supplement.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La L-cystine à l’origine non animale est utilisée comme composant de milieu de culture cellulaire pour la biofabrication commerciale de protéines recombinantes thérapeutiques et d’anticorps monoclonaux. La L-cystine est utilisée comme supplément de culture cellulaire.
Solubilité
Librement soluble dans l’acide chlorhydrique dilué.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 30925-07-6
Formule moléculaire C6H14Cl2N2O4S2
Poids moléculaire (g/mol) 313.208
Numéro MDL MFCD00070399
Clé InChI HHGZUQPEIHGQST-RGVONZFCSA-N
Synonyme l-cystine dihydrochloride, l---cystine dihydrochloride, cystine, dihydrochloride, h-cys-oh 2.2hcl, c6h12n2o4s2.2hcl, h-cys-oh 2 . 2hcl, l-cystine dihydrochloride tlc, l-cystine dihydrochloride, cell culture reagent, 2r-2-amino-3-2r-2-amino-2-carboxyethyl disulfanyl propanoic acid dihydrochloride, l-cystine dihydrochloride, from non-animal source, bioreagent, suitable for cell culture dry basis
CID PubChem 21121987
Nom IUPAC Acide propanoïque (2R)-2-amino-3-[[(2R)-2-amino-2-carboxyéthyl]disulfanyl] ;dichlorhydrate
SMILES C(C(C(=O)O)N)SSCC(C(=O)O)N.Cl.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Cystine dihydrochloride
Point de fusion 228°C to 232°C
Couleur Blanc à jaune
Informations sur la solubilité Freely soluble in Dilute hydrochloric acid.
Quantité 250 g
Poids de la formule 313.22
Qualité Réactifs de culture cellulaire
Forme physique Poudre