Learn More
L-cystine dihydrochloride, MP Biomedicals™
Code produit 11431952 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11431952 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11431952 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210557680
Utilisé comme supplément de culture cellulaire. L-cystine dihydrochloride, MP Biomedicals est un acide aminé dimère protéogénique naturel de la L-cystéine. Elle est également utilisée pour caractériser et identifier les systèmes de transport d’acides aminés spécifiques dans les cellules telles que le système syst
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
CAS 30925-07-6
Point de fusion 228°C to 232°C (decomposition)
Formule moléculaire C6H14Cl2N2O4S2
Quantité 100 g
Synonyme l-cystine dihydrochloride, l---cystine dihydrochloride, cystine, dihydrochloride, h-cys-oh 2.2hcl, c6h12n2o4s2.2hcl, h-cys-oh 2 . 2hcl, l-cystine dihydrochloride tlc, l-cystine dihydrochloride, cell culture reagent, 2r-2-amino-3-2r-2-amino-2-carboxyethyl disulfanyl propanoic acid dihydrochloride, l-cystine dihydrochloride, from non-animal source, bioreagent, suitable for cell culture dry basis
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Clé InChI HHGZUQPEIHGQST-RGVONZFCSA-N
SMILES C(C(C(=O)O)N)SSCC(C(=O)O)N.Cl.Cl
Nom IUPAC (2R)-2-amino-3-[[(2R)-2-amino-2-carboxyéthyl]disulfanyl]acide propanoïque ; dihydrochloride
Poids moléculaire (g/mol) 313.208
CID PubChem 21121987
Poids de la formule 313.2
Forme physique Powder