Learn More
Dichlorhydrate d’ester diméthylique de l-cystine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15439828
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15439828 25 g 25g
15419828 1 g 1g
15429828 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15439828 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H63234.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 32854-09-4 | C8H18Cl2N2O4S2 | 341.26 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 32854-09-4
Formule moléculaire C8H18Cl2N2O4S2
Poids moléculaire (g/mol) 341.26
Numéro MDL MFCD00012490,MFCD00012490,MFCD09951837,MFCD00012490
Clé InChI QKWGUPFPCRKKMQ-UHFFFAOYNA-N
Synonyme h-cys-ome 2.2hcl, dimethyl l-cystinate dihydrochloride, h-d-cys-ome 2 2hcl, methyl 2-amino-3-r-2-amino-3-methoxy-3-oxopropyl disulfanyl propanoate dihydrochloride, d-cystine bis methyl ester dihydrochloride, d-cystine dimethyl ester dihydrochloride, h-d-cys-ome 2 hcl, c8h16n2o4s2.2hcl, dimethyl l-cystinate 2hcl, h-d-cys-ome 2 . 2 hcl
CID PubChem 71463656
Nom IUPAC (2S)-2-amino-3-[[(2S)-2-amino-3-méthoxy-3-oxopropyl]disulfanyl]propanoate de méthyle ; dichlorhydrate
SMILES [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].COC(=O)C(N)CSSCC(N)C(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Cystine dimethyl ester dihydrochloride
Point de fusion 182°C to 183°C (decomposition)
Couleur Blanc
Quantité 25 g
Beilstein 4727524
Poids de la formule 341.28
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre