Learn More
L-Cystine-diméthyl ester dichlorhydrate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | L-Cystine-dimethyl Ester Dihydrochloride |
| CAS | 32854-09-4 |
| Formule moléculaire | C8 H16 N2 O4 S2 . 2 Cl H |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | L-Cystine, 1,1'-dimethyl ester, hydrochloride (1:2) (ACI), L-Cystine, dimethyl ester, dihydrochloride (9CI), Cystine, dimethyl ester, dihydrochloride, L- (6CI, 7CI, 8CI), L-Cystine dihydrochloride methyl ester, Cystine dimethyl ester dihydrochloride, NSC 161614, L-Cystine dimethyl ester dihydrochloride, Dimethyl L-cystinate dihydrochloride, Methyl (2R)-2-amino-3-[[(2R)-2-amino-3-methoxy-3-oxo-propyl]disulfanyl]propanoate dihydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H16N2O4S2.2ClH/c1-13-7(11)5(9)3-15-16-4-6(10)8(12)14-2;;/h5-6H,3-4,9-10H2,1-2H3;2*1H/t5-,6-;;/m0../s1 |
| SMILES | Cl.Cl.COC(=O)[C@@H](N)CSSC[C@H](N)C(=O)OC |
| Nom IUPAC | metil (2R)-2-amino-3-[[(2R)-2-amino-3-metoxi-3-oxopropil]disulfanil]propanoato; diclorhidrato |
| Poids moléculaire (g/mol) | 341.28 |
| Poids de la formule | 340.0085 |