Learn More
L-Cystine-diméthyl ester dichlorhydrate, TRC
Code produit 30358846
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30358846 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30358846 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC99790010G
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Cystine-dimethyl Ester Dihydrochloride
CAS 32854-09-4
Formule moléculaire C8 H16 N2 O4 S2 . 2 Cl H
Quantité 10 g
Synonyme L-Cystine, 1,1'-dimethyl ester, hydrochloride (1:2) (ACI), L-Cystine, dimethyl ester, dihydrochloride (9CI), Cystine, dimethyl ester, dihydrochloride, L- (6CI, 7CI, 8CI), L-Cystine dihydrochloride methyl ester, Cystine dimethyl ester dihydrochloride, NSC 161614, L-Cystine dimethyl ester dihydrochloride, Dimethyl L-cystinate dihydrochloride, Methyl (2R)-2-amino-3-[[(2R)-2-amino-3-methoxy-3-oxo-propyl]disulfanyl]propanoate dihydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C8H16N2O4S2.2ClH/c1-13-7(11)5(9)3-15-16-4-6(10)8(12)14-2;;/h5-6H,3-4,9-10H2,1-2H3;2*1H/t5-,6-;;/m0../s1
SMILES Cl.Cl.COC(=O)[C@@H](N)CSSC[C@H](N)C(=O)OC
Nom IUPAC metil (2R)-2-amino-3-[[(2R)-2-amino-3-metoxi-3-oxopropil]disulfanil]propanoato; diclorhidrato
Poids moléculaire (g/mol) 341.28
Poids de la formule 340.0085