Learn More
L-Cystine, MedChemExpress
Description
L-Cystine is an amino acid and intracellular thiol, which plays a critical role in the regulation of cellular processes.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | L-Cystine |
| CAS | 56-89-3 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C6H12N2O4S2 |
| Quantité | 1 g |
| Informations sur la solubilité | 0.1 M NaOH : 5 mg/mL (20.81 mM; ultrasonic and adjust pH to 9 with NaOH) ∣0.1 M HCL : 2.5 mg/mL (10.40 mM; ultrasonic and adjust pH to 2 with HCl) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | N[C@@H](CSSC[C@@H](C(O)=O)N)C(O)=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 240.3 |
| Poids de la formule | 240.3 |
| Show More |