Learn More
L-cystine, Multi-Compendial, F.C.C., J.T. Baker™
Code produit 15577954 Tous les produits J.T.Baker Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Conditionnement:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15577954 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15577954 Fournisseur Avantor J.T.Baker Code fournisseur 207306
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Cystine
CAS 56-89-3
Formule moléculaire C6H12N2O4S2
Conditionnement Flacon poly
Synonyme l-cystine, cystine, l-dicysteine, l-cystin, cystine acid, cysteine disulfide, oxidized l-cysteine, beta,beta'-dithiodialanine, h-cys-oh 2, l-cysteine disulfide
Clé InChI LEVWYRKDKASIDU-IMJSIDKUSA-N
SMILES C(C(C(=O)O)N)SSCC(C(=O)O)N
Nom IUPAC Acide (2R)-2-amino-3-[[(2R)-2-amino-2-carboxyéthyl]disulfanyl]propanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 240.292
Quantité 1 kg
CID PubChem 67678
ChEBI CHEBI:16283
Poids de la formule 240.3
Qualité FCC / multiofficinal