Learn More
L-cystine, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15289916 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
1 kg
Conditionnement:
100g
1kg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15289916 25 g 25g
15299916 100 g 100g
15279916 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15289916 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 406160250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 56-89-3 | C6H12N2O4S2 | 240.292 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56-89-3
Formule moléculaire C6H12N2O4S2
Poids moléculaire (g/mol) 240.292
Clé InChI LEVWYRKDKASIDU-IMJSIDKUSA-N
Synonyme l-cystine, cystine, l-dicysteine, l-cystin, cystine acid, cysteine disulfide, oxidized l-cysteine, beta,beta'-dithiodialanine, h-cys-oh 2, l-cysteine disulfide
CID PubChem 67678
ChEBI CHEBI:16283
Nom IUPAC Acide (2R)-2-amino-3-[[(2R)-2-amino-2-carboxyéthyl]disulfanyl]propanoïque
SMILES C(C(C(=O)O)N)SSCC(C(=O)O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Cystine
Point de fusion 260.0°C to 261.0°C
Ammonium 200ppm max.
Métaux lourds (sous forme de Pb) 10ppm max.
Spectre IR Authentique
Fer (Fe) 10ppm max.
Perte à la dessiccation 0.5% max. (1 g, 105°C)
Formule linéaire [-SCH2CH(NH2)CO2H]2
Rotation spécifique −224.00
Sulfate 300ppm max.
Cendres sulfatées 0.1% max. (1 g)
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.112g/l(25°C), 24mg/100mL(50°C). Other solubilities: 52 mg/100mL water (75°C),114 mg/100mL water(100°C), soluble in aq. solutions <ph 2, soluble in mineral acids, alkalis, ammonium hydrox, ide,, insoluble in ethanol, diethyl ether, b
Conditions de rotation spécifiques −224.00 (20.00°C c=2;1 M HCL dry.sub.)
Quantité 25 g
Poids de la formule 240.3