Learn More
L-Cystine, TRC
Code produit 17967254
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
10mg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17967254 10 mg 10mg
17908774 10 g 10g
17997904 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17967254 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC99786010MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56-89-3
Formule moléculaire C6 H12 N2 O4 S2
Poids moléculaire (g/mol) 240.3
Nom IUPAC (2R)-2-amino-3-[[(2R)-2-amino-2-carboxyethyl]disulfanyl]propanoic acid
SMILES N[C@@H](CSSC[C@H](N)C(=O)O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Cystine
Notes de qualité de la pureté HPLC
Synonyme L-Cystine, Acetylcysteine Imp. A (EP), Cystine, L- (8CI), (-)-Cystine, 3,3'-Dithiobis(2-aminopropanoic acid), Bis(β-amino-β-carboxyethyl) disulfide, Cystine, Cystine acid, Dicysteine, L-(-)-Cystine, L-Alanine, 3,3'-dithiobis-, L-Cysteine disulfide, L-Cystin, NSC 13203, Oxidized L-cysteine, Propanoic acid, 3,3'-dithiobis[2-amino-, [R-(R*,R*)]-, [R-(R*,R*)]-3,3'-Dithiobis[2-aminopropanoic acid], l-Cystine, β,β'-Diamino-β,β'-dicarboxydiethyl disulfide, β,β'-Dithiodialanine
Formule InChI InChI=1S/C6H12N2O4S2/c7-3(5(9)10)1-13-14-2-4(8)6(11)12/h3-4H,1-2,7-8H2,(H,9,10)(H,11,12)/t3-,4-/m0/s1
Quantité 10 mg
Poids de la formule 240.0238
Pourcentage de pureté >95%
Conditions d’expédition Room Temperature