Learn More
L-cystine (cristaux blancs ou poudre crystalline/électrophorèse), Fisher BioReagents
Code produit 10204683
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10204683 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10204683 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP377100
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Cet acide aminé convient à une utilisation dans les systèmes de culture de tissus nécessitant des additifs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Cystine
Point de fusion 260°C
Ammonium 0.02% max.
CAS 56-89-3
Arsenic (As) 1ppm max.
Couleur Blanc
Métaux lourds (sous forme de Pb) 10ppm max.
Résidus d’allumage 0.1% max.
Identification Pass Test
Plage de pourcentage du dosage 98.5 to 101.0 %
Perte à la dessiccation 0.3% max.
Autres acides aminés Chromatographically not detectable
Formule moléculaire C6H12N2O4S2
Conditionnement Bouteille en verre
Rotation spécifique -215 to -225° (+ or -)
Merck Index 15, 2779
État de la solution (%T) 98.0% min.
Synonyme l-cystine, cystine, l-dicysteine, l-cystin, cystine acid, cysteine disulfide, oxidized l-cysteine, beta,beta'-dithiodialanine, h-cys-oh 2, l-cysteine disulfide
Vecteur alpha Cystine
Clé InChI LEVWYRKDKASIDU-IMJSIDKUSA-N
SMILES C(C(C(=O)O)N)SSCC(C(=O)O)N
Nom IUPAC Acide (2R)-2-amino-3-[[(2R)-2-amino-2-carboxyéthyl]disulfanyl]propanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 240.292
Quantité 100 g
CID PubChem 67678
ChEBI CHEBI:16283
Poids de la formule 240.29
Pourcentage de pureté 98.5 to 101.0%
Forme physique Poudre