Learn More
MedChemExpress L-DABA
Code produit 16474596
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16474596 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16474596 Fournisseur MedChemExpress Code fournisseur HY101414
 Article restreint
Expédition estimée: 19-10-2026
MedChemExpress L-DABA (L-2,4-Diaminobutyric acid) is a week GABA transaminase inhibitor with an IC50 of larger than 500 μM; exhibits antitumor activity in vivo and in vitro.
Spécification
Contenu et stockage Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Poids moléculaire 118.13 g/mol
Conditions d’expédition Room temperature
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
CAS 1758-80-1
Type de produit Natural Products
Pureté 98.0%
Solubilité H2O : 1 mg/mL (8.47 mM∣Need ultrasonic)
Synonyme L-2,4-Diaminobutyric acid
Cible GABA Receptor∣Endogenous Metabolite