Learn More
L-Lécithine Diérocciyle, TRC
Code produit 30377666
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30377666 100 mg
30376670 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30377666 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD441945100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 51779-95-4
Formule moléculaire C52H100NO8P
Poids moléculaire (g/mol) 898.33
Synonyme (7R,22Z)-4-Hydroxy-N,N,N-trimethyl-10-oxo-7-[[(13Z)-1-oxo-13-docosen-1-yl]oxy]-3,5,9-trioxa-4-phosphahentriacont-22-en-1-aminium 4-Oxide Inner Salt, [R-(Z,Z)]-4-Hydroxy-N,N,N-trimethyl-10-oxo-7-[(1-oxo-13-docosenyl)oxy]-3,5,9-trioxa-4-phosphahentriacont-22-en-1-aminium Inner Salt 4-Oxide, (7R,22Z)- 4-Hydroxy-N,N,N-trimethyl-10-oxo-7-[[(13Z)-1-oxo-13-docosenyl]oxy]-3,5,9-trioxa-4-phosphahentriacont-22-en-1-aminium Inner Salt 4-Oxide, 1,2-Dierucoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 1,2-Dierucoyl-sn-glycerol-3-phosphorylcholine, DEPC, Dierucoyl-L-alpha-glycerophosphorylcholine, Dierucoyllecithin
Nom IUPAC [(2R)-2,3-bis[[(Z)-docos-13-énoy]oxy]propyl] 2-(triméthylazaniumyl)phosphate d’éthyle
SMILES CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP(=O)([O-])OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Dierucoyl Lecithin
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C52H100NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38-40-42-44-51(54)58-48-50(49-60-62(56,57)59-47-46-53(3,4)5)61-52(55)45-43-41-39-37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h20-23,50H,6-19,24-49H2,1-5H3/b22-20-,23-21-/t50-/m1/s1
Poids de la formule 897.7187