Learn More
Acide L-dihydroorotique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15436898
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15436898 1 g 1g
15446898 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15436898 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H60429.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    185.64€
    159.65€ / 1g
    Économisez 25.99€
    14% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 5988-19-2 | C5H6N2O4 | 158.113 g/mol
L-Dihydroorotic acid a metabolite.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide L-dihydroorotique est un métabolite.
Solubilité
Soluble dans l’eau (en partie) et le diméthylformamide.
Remarques
Conserver à température ambiante. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5988-19-2
Formule moléculaire C5H6N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 158.113
Numéro MDL MFCD00085339
Clé InChI UFIVEPVSAGBUSI-REOHCLBHSA-N
Synonyme l-dihydroorotic acid, s-2,6-dioxohexahydropyrimidine-4-carboxylic acid, l-dihydroorotate, dihydro-l-orotic acid, s-dihydroorotic acid, l-hydroorotic acid, s-dihydroorotate, hydroorotic acid, l, 4s-2,6-dioxo-1,3-diazinane-4-carboxylic acid, s-4,5-dihydroorotate
CID PubChem 439216
ChEBI CHEBI:17025
Nom IUPAC Acide (4S)-2,6-dioxo-1,3-diazinane-4-carboxylique
SMILES C1C(NC(=O)NC1=O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Dihydroorotic acid
Point de fusion 254°C to 255°C (decomposition)
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Soluble in water (partly),and dimethyl formamide.
Poids de la formule 158.11
Pourcentage de pureté 98%