Learn More
Acide L-dihydroorotique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11906541 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11906541 1 g Flacon en verre 1g
11916541 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11906541 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 437240010
 Article restreint
Expédition estimée: 19-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 5988-19-2 | C5H6N2O4 | 158.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5988-19-2
Formule moléculaire C5H6N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 158.11
Clé InChI UFIVEPVSAGBUSI-REOHCLBHSA-N
Synonyme l-dihydroorotic acid, s-2,6-dioxohexahydropyrimidine-4-carboxylic acid, l-dihydroorotate, dihydro-l-orotic acid, s-dihydroorotic acid, l-hydroorotic acid, s-dihydroorotate, hydroorotic acid, l, 4s-2,6-dioxo-1,3-diazinane-4-carboxylic acid, s-4,5-dihydroorotate
CID PubChem 439216
ChEBI CHEBI:17025
Nom IUPAC Acide (4S)-2,6-dioxo-1,3-diazinane-4-carboxylique
SMILES C1C(NC(=O)NC1=O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Dihydroorotic acid
Point de fusion 254.0°C to 255.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 158.11
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre
compliance-icons
Identifiant produit
  • L-Dihydroorotic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.