Learn More
Acide L-dihydroorotique, TRC
Code produit 30385913
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30385913 100 mg 100mg
30370587 250 mg -
30375042 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30385913 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD451530100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5988-19-2
Formule moléculaire C5H6N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 158.11
Synonyme (4S)-Hexahydro-2,6-dioxo-4-pyrimidinecarboxylic Acid, L-5,6-Dihydroorotic Acid, L-Dihydroorotate
SMILES O=C([C@H](CC(N1)=O)NC1=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Dihydroorotic acid
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C5H6N2O4/c8-3-1-2(4(9)10)6-5(11)7-3/h2H,1H2,(H,9,10)(H2,6,7,8,11)/t2-/m0/s1
Poids de la formule 158.0328