Learn More
R&D Systems™ L-DOPA
Code produit 18722494
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18722494 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18722494 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 3788/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    115.04€
    102.90€ / 50mg
    Économisez 12.14€
    10% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Dopamine precursor
Immediate precursor of dopamine, produced by tyrosine hydroxylase. Displays antiParkinsonian activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau L-DOPA
CAS 59-92-7
Quantité 50 mg
Gamme de produits Tocris
Formule moléculaire C9H11NO4
Poids de la formule 197.19
Pureté >99%
Poids moléculaire 197.19