Läs mer
Läs mer
Chlorhydrate de L-DOPA méthyl ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Nom chimique ou matériau | L-DOPA Methyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 1421-65-4 |
| Formule moléculaire | C10 H13 N O4 . Cl H |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | L-Tyrosine, 3-hydroxy-, methyl ester, hydrochloride (1:1), Alanine, 3-(3,4-dihydroxyphenyl)-, methyl ester, hydrochloride (6CI,7CI), Alanine, 3-(3,4-dihydroxyphenyl)-, methyl ester, hydrochloride, L- (8CI), L-Tyrosine, 3-hydroxy-, methyl ester, hydrochloride (9CI), 3,4-Dihydroxyphenyl-L-alanine methyl ester hydrochloride, L-DOPA Me ester hydrochloride, L-Dopa methyl ester hydrochloride, Levodopa methyl ester hydrochloride, Methyl L-3-(3,4-dihydroxyphenyl)alaninate hydrochloride, ST 41769 |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H13NO4.ClH/c1-15-10(14)7(11)4-6-2-3-8(12)9(13)5-6;/h2-3,5,7,12-13H,4,11H2,1H3;1H/t7-;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.COC(=O)[C@@H](N)Cc1ccc(O)c(O)c1 |
| Nom IUPAC | (2S)-2-amino-3-(3,4-dihidroxifenil)propanoato de metilo; hidrocloruro |
| Poids moléculaire (g/mol) | 247.68 |
| Poids de la formule | 247.0611 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?