Learn More
L(-)-épinéphrine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10219883 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10219883 1 g Flacon en verre 1g
10434253 5 g Flacon en verre 5g
10740965 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10219883 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 204400010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.35€
    33.65€ / 1g
    Économisez 6.70€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 51-43-4 | C9H13NO3 | 183.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 51-43-4
Numéro MDL MFCD00002204
Clé InChI UCTWMZQNUQWSLP-VIFPVBQESA-N
Synonyme epinephrine, l-adrenaline, adrenaline, l-epinephrine, adrenalin, levoepinephrine, epinefrina, --adrenaline, adnephrine, chelafrin
CID PubChem 5816
ChEBI CHEBI:28918
Nom IUPAC 4-[(1R)-1-hydroxy-2-(méthylamino)éthyl]benzène-1,2-diol
SMILES CNCC(C1=CC(=C(C=C1)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau L(-)-Epinephrine
Note relative au nom 99%
Point de fusion 208.0°C to 211.0°C
Couleur Blanc à beige
Perte à la dessiccation 1% max. (18 hrs) (0.7 kPa, P2O5)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C9H13NO3
Formule linéaire (HO)2C6H3CH(CH2NHCH3)OH
Quantité 1 g
Beilstein 13, 830
Merck Index 15, 3674
Conditions de rotation spécifiques − 51.50 (20.00°C c=4,1M HCl,dry sub)
Rotation spécifique − 51.50
Informations sur la solubilité Solubility in water: sparingly soluble. Other solubilities: insoluble in alcohol, chloroform, ether and, acetone
Poids moléculaire (g/mol) 183.21
Poids de la formule 183.21
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline fine
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • L(-)-Epinephrine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Epinephrine