Learn More
L(-)-épinéphrine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10740965 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement unitSize
10740965 25 g Flacon en verre 25g
10219883 1 g Flacon en verre 1g
10434253 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10740965 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 204400250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is not returnable. View return policy
CAS: 51-43-4 | C9H13NO3 | 183.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 51-43-4
Numéro MDL MFCD00002204
Clé InChI UCTWMZQNUQWSLP-VIFPVBQESA-N
Synonyme epinephrine, l-adrenaline, adrenaline, l-epinephrine, adrenalin, levoepinephrine, epinefrina, --adrenaline, adnephrine, chelafrin
CID PubChem 5816
ChEBI CHEBI:28918
Nom IUPAC 4-[(1R)-1-hydroxy-2-(méthylamino)éthyl]benzène-1,2-diol
SMILES CNCC(C1=CC(=C(C=C1)O)O)O
Specifications
Nom chimique ou matériau L(-)-Epinephrine
Note relative au nom 99%
Point de fusion 208.0°C to 211.0°C
Couleur Blanc à beige
Perte à la dessiccation 1% max. (18 hrs) (0.7 kPa, P2O5)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C9H13NO3
Formule linéaire (HO)2C6H3CH(CH2NHCH3)OH
Quantité 25 g
Beilstein 13, 830
Merck Index 15, 3674
Conditions de rotation spécifiques − 51.50 (20.00°C c=4,1M HCl,dry sub)
Rotation spécifique − 51.50
Informations sur la solubilité Solubility in water: sparingly soluble. Other solubilities: insoluble in alcohol, chloroform, ether and, acetone
Poids moléculaire (g/mol) 183.21
Poids de la formule 183.21
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline fine