Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-érythrulose
Code produit 17271302 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17271302 25 g 25g
17281302 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17271302 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 467300250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 533-50-6 | C4H8O4, C4H8O4 | 120.10 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 533-50-6
Formule moléculaire C4H8O4
Spécification
Nom chimique ou matériau L-érythrulose
Quantité 25 g
Solubilité Solubilité de la solution aqueuse : soluble.
Point d’éclair 110°C
Poids de la formule 120,12
Numéro MDL MFCD00004703
Clé InChI UQPHVQVXLPRNCX-YEQUQEJONA-N
SMILES OC[C@H](O)C(=O)CO
Nom IUPAC (3S)-1,3,4-trihydroxybutan-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 120.10