Learn More
L(-)-fenchone, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10317610 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10317610 250 g Flacon en verre 250g
10226440 50 g Flacon en verre 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10317610 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 188112500
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 7787-20-4 | C10H16O | 152.24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7787-20-4
Formule moléculaire C10H16O
Poids moléculaire (g/mol) 152.24
Numéro MDL MFCD00151104
Clé InChI LHXDLQBQYFFVNW-GMSGAONNSA-N
Synonyme l-fenchone, 1r-fenchone, 1r,4r-2,2,4-trimethylbicyclo 2.2.1 heptan-3-one, 2r,5r-2,6,6-trimethyl-2,5-methanocyclohexane-1-one
CID PubChem 3034206
Nom IUPAC (1R,4R)-2,2,4-triméthylbicyclo[2.2.1]heptan-3-one
SMILES CC1(C2CCC(C2)(C1=O)C)C
Specifications
Nom chimique ou matériau L(-)-Fenchone
Note relative au nom 98+%
Point de fusion 5°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9400g/mL
Point d’ébullition 192°C to 194°C
Point d’éclair 52°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4610 to 1.463
Quantité 250 g
Fieser 08,228
Gravité spécifique 0.94
Conditions de rotation spécifiques −50.50° (24°C neat)
Rotation spécifique -50.5
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ether
Poids de la formule 152.24
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Liquide
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • L(-)-Fenchone
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Hazard Statement
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Precautionary Statement