Learn More
L-Fructose (solution aqueuse ~1,1 M), TRC
Code produit 30392310
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Unit Size:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30392310 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30392310 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCF79251050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau L-Fructose
CAS 7776-48-9
Formule moléculaire C6H12O6
Quantité 50 mg
Synonyme L-Fructose, Fructose, L- (8CI), L-arabino-2-Hexulose
Formule InChI InChI=1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3,5-9,11-12H,1-2H2/t3-,5-,6-/m0/s1
SMILES OC[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)CO
Nom IUPAC (3R,4S,5S)-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 180.16
Poids de la formule 180.0634
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1.1 M