Learn More
L-Fuculose (1 M dans l’eau), TRC
Code produit 30394972
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30394972 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30394972 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF83613510MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Fuculose
CAS 13074-08-3
Formule moléculaire C6H12O5
Quantité 10 mg
Synonyme 6-Deoxy-L-tagatose
Formule InChI InChI=1S/C6H12O5/c1-3(8)5(10)6(11)4(9)2-7/h3,5-8,10-11H,2H2,1H3/t3-,5+,6-/m0/s1
SMILES C[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)C(=O)CO
Nom IUPAC (3R,4R,5S)-1,3,4,5-tétrahydroxyhexane-2-une
Poids moléculaire (g/mol) 164.16
Poids de la formule 164.0685
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1 M