Learn More
L-galactose, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | L-Galactose |
| CAS | 15572-79-9 |
| Formule moléculaire | C6 H12 O6 |
| Quantité | 25 mg |
| Synonyme | L-Galactose, Galactose, L- (8CI) |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3+,4+,5-,6?/m0/s1 |
| SMILES | OC[C@@H]1OC(O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O |
| Nom IUPAC | (3S,4R,5S,6S)-6-(hydroxyméthyl)oxane-2,3,4,5-tétrol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 180.16 |
| Poids de la formule | 180.0634 |