Learn More
L-gamma-Glutamyl-L-valine, TRC
Code produit 30407966
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30407966 100 mg
30392444 10 mg
30401678 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30407966 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH253810100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2746-34-1
Formule moléculaire C10 H18 N2 O5
Poids moléculaire (g/mol) 246.26
Synonyme N-L-γ-Glutamyl-L-valine, N-L-γ-Glutamyl-(6CI,7CI) Valine, N-L-γ-Glutamyl-L-(8CI) Valine
Nom IUPAC (2S)-2-amino-5-[[(1S)-1-carboxy-2-methylpropyl]amino]-5-oxopentanoic acid
SMILES CC(C)[C@H](NC(=O)CC[C@H](N)C(=O)O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-gamma-Glutamyl-L-valine
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule InChI InChI=1S/C10H18N2O5/c1-5(2)8(10(16)17)12-7(13)4-3-6(11)9(14)15/h5-6,8H,3-4,11H2,1-2H3,(H,12,13)(H,14,15)(H,16,17)/t6-,8-/m0/s1
Quantité 100 mg
Poids de la formule 246.122
Pourcentage de pureté >95%
Conditions d’expédition Room Temperature