Learn More
Acide L-glutamique-2,4,4-d3, CDN
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | L-Glutamic-2,4,4-d3 Acid |
| CAS | 203805-84-9 |
| Formule moléculaire | C5 D3 H6 N O4 |
| Quantité | 0.1 g |
| Synonyme | L-Glutamic-2,4,4-d3 acid (9 CI, ACI), L-Glutamic Acid-2,4,4-D3, (2 S)-2-Aminopentanedioic-2,4,4-d3 acid, L-Glutamic Acid-d3 |
| Formule InChI | InChI=1 S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1/i2D2,3 D |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(C[C@]([2 H])(N)C(=O)O)C(=O)O |
| Nom IUPAC | ácido (2 S)-2-amino-2,4,4-trideuteriopentanodioico |
| Poids moléculaire (g/mol) | 150.1478 |
| Poids de la formule | 150.072 g/mol |
| Afficher plus |