Learn More
Chlorhydrate d’ester 5-tert-butyl 1-méthylique d’acide L-glutamique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15428436
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15428436 5 g 5g
15418436 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15428436 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H63661.06
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 6234-01-1 | C10H20ClNO4 | 253.72 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6234-01-1
Formule moléculaire C10H20ClNO4
Poids moléculaire (g/mol) 253.72
Numéro MDL MFCD00153438
Clé InChI YIFPACFSZQWAQF-RZUXQYDTNA-N
Synonyme h-glu otbu-ome.hcl, l-glutamic acid 5-tert-butyl 1-methyl ester hydrochloride, h-glu otbu-ome hcl, 5-tert-butyl 1-methyl l-glutamate hydrochloride, h-glu otbu-ome inverted exclamation mark currencyhcl, h-glu otbu-ome hydrochloride, s-5-tert-butyl 1-methyl 2-aminopentanedioate hydrochloride, h-glu otbu-omehcl, 5-tert-butyl 1-methyl 2s-2-aminopentanedioate hydrochloride, glu otbu-ome.hcl
CID PubChem 16218751
Nom IUPAC 5-O-tert-butyl 1-O-méthyl (2 S)-2-aminopentanedioate ; chlorhydrate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)CCC(C(=O)OC)N.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Glutamic acid 5-tert-butyl 1-methyl ester hydrochloride
Beilstein 3572140
Quantité 5 g
Poids de la formule 253.72
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide