Learn More
Chlorhydrate d'ester 5-tert-butylique 1-méthylique de l'acide L-glutamique, TRC
Code produit 30395254
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30395254 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30395254 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCG59698525G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Glutamic Acid 5-tert-Butyl 1-Methyl Ester Hydrochloride
CAS 6234-01-1
Formule moléculaire C10H20ClNO4
Quantité 25 g
Synonyme L-Glutamic Acid 5-(1,1-Dimethylethyl) 1-Methyl Ester Hydrochloride, Methyl (S)-2-Amino-5-(tert-butoxy)-5-oxopentanoate Hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C10H19NO4.ClH/c1-10(2,3)15-8(12)6-5-7(11)9(13)14-4;/h7H,5-6,11H2,1-4H3;1H/t7-;/m0./s1
SMILES Cl.COC(=O)[C@@H](N)CCC(=O)OC(C)(C)C
Nom IUPAC 5-O-tert-butil 1-O-méthyl (2S)-2-aminopentanedioate ;chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 253.72
Poids de la formule 253.1081