Learn More
Acide L-glutamique, de 98,5 à 101,5 % (base sèche), ultrapure, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15865288 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
25 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
1kg
25kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15865288 25 kg Flacon en plastique 25kg
15845288 1 kg Flacon en plastique 1kg
15855288 5 kg Flacon en plastique 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15865288 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur J16215.C4
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 56-86-0 | C5H9NO4 | 147.13 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56-86-0
Formule moléculaire C5H9NO4
Poids moléculaire (g/mol) 147.13
Numéro MDL MFCD00002634
Clé InChI WHUUTDBJXJRKMK-VKHMYHEASA-N
Synonyme l-glutamic acid, glutamic acid, 2 s-2-aminopentanedioic acid, h-glu-oh, s-2-aminopentanedioic acid, glutaminol, l-glutaminic acid, glutacid, glutamicol, glutamidex
CID PubChem 33032
ChEBI CHEBI:16015
Nom IUPAC Acide (2 S)-2-aminopentanedioïque
SMILES C(CC(=O)O)C(C(=O)O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Glutamic acid
Point de fusion 189°C to 192°C (decomposition)
Notes de pourcentage du dosage Base sèche
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire HOOCCH2CH2CH(NH2)COOH
Beilstein 1723801
Densité 1.525
Quantité 25 kg
Poids de la formule 147.13
Pourcentage de pureté 98.5 to 101.5%
Gravité spécifique 1.525
Forme physique Poudre cristalline