Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acide L(+)-glutamique, 99 %
Code produit 10409450 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
1kg
250g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10409450 250 g Flacon en plastique 250g
10502751 100 g Flacon en plastique -
10458880 1 kg Flacon en plastique 1kg
11925331 5 kg Récipient en plastique 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10409450 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 156212500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    39.10€
    32.65€ / 250g
    Économisez 6.45€
    16% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 56-86-0 | C5H9NO4 | 147.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56-86-0
Formule moléculaire C5H9NO4
Poids moléculaire (g/mol) 147.13
Numéro MDL MFCD00002634
Clé InChI WHUUTDBJXJRKMK-UHFFFAOYNA-N
Synonyme l-glutamic acid, glutamic acid, 2s-2-aminopentanedioic acid, h-glu-oh, s-2-aminopentanedioic acid, glutaminol, l-glutaminic acid, glutacid, glutamicol, glutamidex
CID PubChem 33032
ChEBI CHEBI:16015
Nom IUPAC acide (2S)-2-aminopentanedioïque
SMILES NC(CCC(O)=O)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L(+)-Glutamic acid
Ammonium 200ppm max.
Couleur Blanc
Chlore (Cl) 200ppm max.
Métaux lourds (sous forme de Pb) 10ppm max.
Spectre IR Authentique
Fer (Fe) 30ppm max.
Plage de pourcentage du dosage 99%
Perte à la dessiccation 0.5% (105°C, 3 hrs) max.
Autres acides aminés Not detectable
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire HO2CCH2CH2CH(NH2)CO2H
Rotation spécifique +30.5° to +32.5° (20°C, 589nm) (on dried substance) (c=10, 2N HCl)
Sulfate 300ppm max.
Cendres sulfatées 0.1% max.
Point de sublimation >200
Conditions de rotation spécifiques +32.00 (20.00°C c=10,2N HCl)
Quantité 250 g
Poids de la formule 147.13
Pourcentage de pureté 98.5 to 100.5% (on dried substance)
Forme physique Poudre