Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acide L-glutamique, 99+ %
Code produit 11477277
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
250g
5000g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11477277 250 g 250g
11458850 500 g 500g
11467277 1000 g 1000g
11487277 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11477277 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A15031.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 56-86-0 | C5H9NO4 | 147.13 g/mol
It is used as a chiral building-block in the synthesis of the (S)-isomer of -butyrolactone-4-carboxylic acid.  L-Glutamic acid is widely used in fields of medicine, food processing, industry, etc.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme bloc de construction chiral dans la synthèse de l’isomère (S) de l’acide -butyrolactone-4-carboxylique.  L’acide L-glutamique est largement utilisé dans les domaines de la médecine, de la transformation alimentaire, de l’industrie, etc.
Solubilité
Il est très légèrement soluble dans l’eau froide.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts. Stable dans les conditions de stockage recommandées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56-86-0
Formule moléculaire C5H9NO4
Poids moléculaire (g/mol) 147.13
Numéro MDL MFCD00002634
Clé InChI WHUUTDBJXJRKMK-UHFFFAOYNA-N
Synonyme l-glutamic acid, glutamic acid, 2s-2-aminopentanedioic acid, h-glu-oh, s-2-aminopentanedioic acid, glutaminol, l-glutaminic acid, glutacid, glutamicol, glutamidex
CID PubChem 33032
ChEBI CHEBI:16015
Nom IUPAC 2-aminopentanedioic acid
SMILES NC(CCC(O)=O)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Glutamic Acid
Point de fusion 189°C to 192°C (decomposition)
Plage de pourcentage du dosage ≥99%
Beilstein 1723801
Merck Index 14,4469
Informations sur la solubilité It is very slightly soluble in cold water.
Densité 1.525
Quantité 250 g
Poids de la formule 147.13
Pourcentage de pureté ≥99%